Tisk…
Vakuové sušicí komory, série VD a VDL
Dodavatel: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 173168 CZK
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Vakuové sušicí komory, série VD a VDL
Sušárny Sušárny vakuové
Série vakuových sušicích komor VD pro rychlé a šetrné sušení nehořlavých rozpouštědel poskytuje působivý výkon díky jejich přesné regulaci teploty a šetrnému sušení. Jejich expanzní stojanová technologie také zajišťuje optimální přenos tepla, police poskytují flexibilní umístění a vnitřek komory se snadno čistí. Řada bezpečnostních vakuových komor VDL zajišťuje maximální bezpečnost při sušení hořlavých organických rozpouštědel a byla testována bezpečnost státem uznávaným zkušebním ústavem (značka GS). Jednotky VD/VDL lze také zakoupit jako modulární příslušenství s vakuovým čerpadlem a komorou čerpadla pro vytvoření kompletního systému.
  • Vyhřívaná komora s přímým přenosem tepla přes velké tepelné topné desky
  • Programově řízené monitorování sušení s automatickou ventilací na konci procesu
  • Interní záznamník dat, naměřené hodnoty lze číst v otevřeném formátu přes USB
  • Velké průhledové okno s možností vnitřního osvětlení pro jednotky VD
  • Odolný, pružinový panel z bezpečnostního skla
  • Univerzální přístupový port DN 16
  • Rozhraní počítače: Ethernet
VD vakuové sušicí komory pro nehořlavá rozpouštědla, suché materiály bez zbytků, usazenin nebo oxidace a bez nebezpečí pro rozpouštědla v procesu. Sušicí komory jsou vybaveny inovativní technologií předehřívací komory APT.line ™ pro zajištění homogenního rozložení teploty a maximální přesnosti teploty. Bezpečnost je zajištěna připojením inertního plynu. Korozivzdorný nerezový povlak sušící komory činí jednotky robustními a snadno se čistí. VD vakuové sušicí komory se velmi snadno používají díky ovladači s digitálním zobrazením tlaku a teploty, intervalovému programování a programování v reálném čase.
Modely VD lze použít k rychlému a efektivnímu, ale šetrnému sušení příslušných materiálů. Teplo se do vzorku přenáší přímo pomocí desek s vodivými vodiči, přičemž sušení je homogenní, rychlé a bez kondenzace v celém použitelném prostoru.
• Teplotní rozsah: 9 °C nad okolní až 220 °C
• Osvědčená bezpečnostní koncepce zajišťuje bezpečnou práci
• Dva reléové výstupy, 24 V DC (max. 0,4 A)
VDL vakuové sušící komory pro hořlavá rozpouštědla kombinují efektivní sušení se sofistikovaným bezpečnostním konceptem. Sušení je zajištěno rychle a bez zbytků, tvorby vodního kamene nebo oxidace. Bezpečnost při sušení vzorků obsahujících hořlavá rozpouštědla je zaručena díky vnitřnímu prostoru vakuových sušáren. Jednotka chráněná proti výbuchu s klasifikací podle směrnice ATEX 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X .. Kromě rychlého sušení a vysoké úrovně spolehlivosti procesu jsou komory také rychlé a snadné čištění díky hladké vnitřní komoře se zaoblenými rohy, vnitřnímu povlaku z nerezové oceli a odnímatelným stojanům. Teplo se přenáší na vzorek přímo pomocí desek s vodivými vodiči a technologie předehřívací komory APT.line ™ zajišťuje, že sušení vzorku je v celém použitelném prostoru homogenní. Rychlé, šetrné a bez kondenzace se sušení provádí na hliníkových expanzních stojanech, které lze flexibilně nastavit.
• Teplotní rozsah: 10 °C nad okolní až 110 °C
• Intuitivní dotykový ovladač s grafickým zobrazením tlaku a teploty
• Regulátor tlaku pro topení aktivovaný z <100 mbar
Informace o dodávce: Modely VD/VDL jsou dodávány s připojením inertního plynu a jedním hliníkovým expanzním stojanem, který lze umístit na zakázku.