Tisk…
Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
87073.260EA 1900 CZK
87073.260 87073.360
Saccharin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Saccharin
Vzorec: C₇H₅NO₃S
MDL Number: MFCD00005866
CAS číslo: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Melting point 226 --> 230 °C