Tisk…
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
87080.180EA 3210 CZK
87080.180 87080.130
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109…111 °C
Bod vzplanutí: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006418
CAS číslo: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C