Tisk…
Polyethylenglykol 200, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
87081.290EA 1010 CZK
87081.290 87081.320
Polyethylenglykol 200, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 200
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55…–40 °C
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779596
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Density (20/4) 1.124 --> 1.126
Hydroxyl value 535 --> 590