Tisk…
N-Etyldiizopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
87077.230EA 2220 CZK
87077.230 87077.290 87077.320 87077.180 87077.460
N-Etyldiizopropylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129.25
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008868
CAS číslo: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3 (8) II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.755 --> 0.758
Water Max. 0.2 %