Tisk…
1-Dekanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
87087.290EA 1480 CZK
87087.290 87087.320 87087.460
1-Dekanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Dekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
MW: 158,28 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004747
CAS číslo: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830