Tisk…
Analytické váhy, Entris® II Advanced
Dodavatel: Sartorius Balances
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 61400 CZK
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Analytické váhy, Entris® II Advanced
Váhy
Entris® II Advanced analytical balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard-wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Modely s přesností na 0,1 a 1 mg mají kryt proti průvanu. Ten má speciální povrchovou úpravu, aby byly minimalizovány chyby vážení způsobené elektrostaticky nabitými vzorky. Vážicí komora má tu nejvyšší využitelnou výšku, takže se do ní snadno vejdou i velké nádoby a přístup k vážicí misce je pohodlný. Posuvná a horní dvířka lze snadno vyjmout za účelem čištění. Modely s rozlišením 10 nebo 100 mg nemají kryt proti průvanu.
Výběr modelů s isoCAL (interní kalibrace a justování) pro přesné výsledky vážení. Optimální přesnost a pohodlnost obsluhy pomocí plně automatizované funkce vnitřní teploty a časově řízené kalibrace a nastavení. Zajišťují provoz vyhovující (SOP) s automatickým upozorněním, pokud je kalibrace mimo normální rozsah. Váha se snadno přizpůsobí okolním podmínkám pouhým jedním kliknutím na domovské obrazovce. Interní elektronický snímač hladiny nepřetržitě sleduje správné vyrovnání, výstražné zprávy, pokud není vyrovnáno, a interaktivní uživatelské vedení.
Praktická technologie „Plug and Play“ – automaticky detekuje příslušenství Sartorius (např. tiskárnu, druhý displej). Funkce „PC direct“ pro snadné připojení k počítači za účelem přenosu údajů o vážení přímo do tabulek nebo dokumentů, jako je Microsoft® Excel nebo Word.
Modely mají vestavěné aplikace s tiskem/výpisem dat v souladu s GLP/GMP. Funkce zahrnují: vážení/dávkování, počítání, procentuální vážení, směšování / netto celkem, složky / součtové vážení, dynamické vážení, výpočet / volitelný faktor, stanovení hustoty, statistika, funkce peak hold (zobrazení max. vážené hodnoty), kontrolní vážení, převod hmotnostních jednotek, vážení pod váhou u větších vzorků a chytrý test pipetou.
Entris® II Basic Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Upozornení: Upozornění: Modely s příponou -CEU jsou ověřenou verzí pro Evropu (kromě Francie, kde jsou k dispozici modely -CFR).