Tisk…
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37734.9Z H37734.AE
H37734.9ZEA 9920 CZK
H37734.9Z H37734.AE
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
Bod vzplanutí: –40°C (–40°F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009021
CAS číslo: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3394
ADR: 4.2,I