1,3-Dimethyladamantane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19684.14
A19684.06
A19684.14EA
4470
CZK
A19684.14
A19684.06
1,3-Dimethyladamantane ≥98%
1,3-Dimethyladamantane
Purity: 98%
CAS No.: 702-79-4
Molecular Formula: C12H20
Formula Weight: 164.29
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 201°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00074755
Vzorec:
C₁₂H₂₀ Bod varu: 201 °C Bod tání: –30 °C Hustota: 0,902 Bod vzplanutí: 52 °C (126 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074755 CAS číslo: 702-79-4 EINECS: 211-870-8 UN: 3295 ADR: 3,III |