Tisk…
Adamantane-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
106399-100G 106399-25G
SIAL106399-100GEA 6210 CZK
SIAL106399-100G SIAL106399-25G
Adamantane-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Adamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Bod tání: 172…175 °C
Hustota: 1,221 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00074720
CAS číslo: 828-51-3
EINECS: 212-584-6