Tisk…
Adamantane-1-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
147880250 147881000 147880050
ACRO147880250EA 1960 CZK
ACRO147880250 ACRO147881000 ACRO147880050
Adamantane-1-carboxylic acid 99%
Adamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Bod tání: 172…176 °C
Hustota: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074720
CAS číslo: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %