Tisk…
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
422190250 422190050
ACRO422190250EA 10810 CZK
ACRO422190250 ACRO422190050
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Vzorec: C₂₁H₁₅N₃
MW: 309,37 g/mol
Bod varu: 542 °C (1013 hPa)
Bod tání: 231…236 °C
Hustota: 1,335 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006051
CAS číslo: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %