Tisk…
1,3,5-Triazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: s-Triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
T46051-1G T46051-5G
SIALT46051-1GEA 1280 CZK
SIALT46051-1G SIALT46051-5G
1,3,5-Triazine, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Triazine
Vzorec: C₃H₃N₃
MW: 81,08 g/mol
MDL Number: MFCD00006044
CAS číslo: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II