Tisk…
1,3,5-Triazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: s-Triazine
L16911.03 L16911.06 L16911.14
L16911.03EA 1650 CZK
L16911.03 L16911.06 L16911.14
1,3,5-Triazine ≥97%
1,3,5-Triazine
Purity: 97% CAS No.: 290-87-9 Molecular Formula: C3H3N3 Formula Weight: 81.08 Melting Point: 77-83° dec. Boiling Point: 114° MDL No.: MFCD00006044
Vzorec: C₃H₃N₃
MW: 81,08 g/mol
Bod varu: 114 °C
Bod tání: 77…83 °C (rozkl.)
Hustota: 1,380
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006044
CAS číslo: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II