Tisk…
Melamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2659-100G M2659-1KG M2659-3KG M2659-5G
SIALM2659-100GEA 1290 CZK
SIALM2659-100G SIALM2659-1KG SIALM2659-3KG SIALM2659-5G
Melamin, Sigma-Aldrich®
Melamin
Vzorec: C₃H₆N₆
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >280 °C
MDL Number: MFCD00006055
CAS číslo: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834