Tisk…
Melamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08614.0100 8.08614.1000
8.08614.0100EA 835 CZK
8.08614.0100 8.08614.1000
Melamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Melamin
Vzorec: C₃H₆N₆
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >280 °C
MDL Number: MFCD00006055
CAS číslo: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 3.2 g/l (20 °C)
Melting Point 354 °C (decomposition)
Molar Mass 126.12 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 66.65 hPa (315 °C)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (32 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Synonyms Melamine
Hill Formula C3H6N6