Melamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A11295.0C
A11295.0E
A11295.36
A11295.0CEA
7180
CZK
A11295.0C
A11295.0E
A11295.36
Melamin 99%
Melamin
Purity: 99%
CAS No.: 108-78-1
Molecular Formula: C3H6N6
Formula Weight: 126.12
Melting Point: ca 350° dec.
Beilstein Reference: 124341
Merck Reference: 14,5811
MDL No.: MFCD00006055
Vzorec:
C₃H₆N₆ Hustota: 1,573 Bod vzplanutí: >280 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006055 CAS číslo: 108-78-1 EINECS: 203-615-4 Merck Index: 14,5811 |