Melamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
125350010
125350050
125351000
125350100
ACRO125350010EA
1460
CZK
ACRO125350010
ACRO125350050
ACRO125351000
ACRO125350100
Melamin 99%
Melamin
Vzorec:
C₃H₆N₆ Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: ≥ 280 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006055 CAS číslo: 108-78-1 EINECS: 203-615-4 Merck Index: 13,05834 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |