Tisk…
2,4,6-Trifluoro-1,3,5-triazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15666.09 A15666.22
A15666.09EA 0 CZK
A15666.09 A15666.22
2,4,6-Trifluoro-1,3,5-triazine ≥98%
2,4,6-Trifluoro-1,3,5-triazine
Purity: 98%
CAS No.: 675-14-9
Molecular Formula: C3F3N3
Formula Weight: 135.05
Refractive Index: 1.3840
Odour: Acrid
Boiling Point: 73-74°
Beilstein Reference: 124237
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00014597
Vzorec: C₃F₃N₃
Bod varu: 73…74 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,574
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014597
CAS číslo: 675-14-9
EINECS: 211-620-8
UN: 3389
ADR: 6.1,I