Tisk…
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
C95501-1KG C95501-250G C95501-5G
SIALC95501-1KGEA 4080 CZK
SIALC95501-1KG SIALC95501-250G SIALC95501-5G
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006046
CAS číslo: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II