Tisk…
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 2150 CZK
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Bod varu: 190 °C (760 mmHg)
Bod tání: 145…148 °C
Hustota: 1,92 g/cm³
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006046
CAS číslo: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive