Tisk…
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
M-Clarity™ quality level = MQ100
309001-250G 309001-50G
SIAL309001-250GEA 12140 CZK
SIAL309001-250G SIAL309001-50G
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione, Sigma-Aldrich®
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
Vzorec: C₉H₁₅N₃O₆
MW: 261,23 g/mol
Bod varu: 527 °C (1013 hPa)
Bod tání: 133…136 °C
MDL Number: MFCD00003549
CAS číslo: 839-90-7
EINECS: 212-660-9