Tisk…
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
B21697.0B B21697.18 B21697.30
B21697.0BEA 15210 CZK
B21697.0B B21697.18 B21697.30
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
Purity: 97% CAS No.: 839-90-7 Molecular Formula: C9H15N3O6 Formula Weight: 261.24 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00003549
Vzorec: C₉H₁₅N₃O₆
MW: 261,23 g/mol
Bod varu: 527 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003549
CAS číslo: 839-90-7
EINECS: 212-660-9