Tisk…
Cyanuric acid
Dodavatel: Lovibond
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 791 CZK
LOVI511370BT LOVI511371BT
Cyanuric acid
Cyanuric acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₃
Hustota: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082990
CAS číslo: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728