Tisk…
Cyanuric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
181020010 181020250 181022500
ACRO181020010EA 5150 CZK
ACRO181020010 ACRO181020250 ACRO181022500
Cyanuric acid 98%
Cyanuric acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₃
Bod tání: >360 °C
Hustota: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082990
CAS číslo: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥95.0 %