Tisk…
Tetrahydrothiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: THT
M-Clarity™ quality level = MQ100
T15601-100G T15601-500G T15601-5G
SIALT15601-100GEA 1360 CZK
SIALT15601-100G SIALT15601-500G SIALT15601-5G
Tetrahydrothiophene, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophene
Vzorec: C₄H₈S
MW: 88,17 g/mol
Bod varu: 119 °C (1013 hPa)
Bod tání: –96 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005476
CAS číslo: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
UN: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357