Tisk…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
324620-10G 324620-250G 324620-50G
SIAL324620-10GEA 1290 CZK
SIAL324620-10G SIAL324620-250G SIAL324620-50G
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈LiNSi₂
Bod varu: 80…84 °C (0,01 mmHg)
Bod tání: 105…107 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008261
CAS číslo: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 3396
ADR: 4.3,II