4-Picoline N-oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Methylpyridine-N-oxide, 4-Methylpyridine-1-oxide, 4-Picoline N-oxide
A17330.14
A17330.22
A17330.14EA
1480
CZK
A17330.14
A17330.22
4-Picoline N-oxide ≥98%
4-Picoline N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 1003-67-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 152°/11mm
Beilstein Reference: 106329
MDL No.: MFCD00006210
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109.13 Bod varu: 152 °C (11 mmHg) Bod tání: 182…185 °C Hustota: 1.01…1.02 g/cm³ (185 °C) Bod vzplanutí: 149 °C (300 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006210 CAS číslo: 1003-67-4 EINECS: 213-712-3 |