Tisk…
4-Nitro-2-picoline-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 4-Nitro-2-picoline N-oxide, 2-Methyl-4-nitropyridine-N-oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
454850-25G 454850-5G
SIAL454850-25GEA 10570 CZK
SIAL454850-25G SIAL454850-5G
4-Nitro-2-picoline-N-oxide, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2-picoline-N-oxide
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 156 °C
MDL Number: MFCD00014625
CAS číslo: 5470-66-6