4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
B20963.06
B20963.14
B20963.22
B20963.06EA
1380
CZK
B20963.06
B20963.14
B20963.22
4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 5435-54-1
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1072928
Vzorec:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140,10 g/mol Bod tání: ∼ 280 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00128874 CAS číslo: 5435-54-1 |