Tisk…
3-Hydroxy-2-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
107255-100G 107255-25G
SIAL107255-100GEA 11400 CZK
SIAL107255-100G SIAL107255-25G
3-Hydroxy-2-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Bod tání: 70 °C
MDL Number: MFCD00006258
CAS číslo: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2