3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
A14887.09EA
1120
CZK
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 15128-82-2
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 124473
Vzorec:
C₅H₄N₂O₃ Bod tání: 69…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006258 CAS číslo: 15128-82-2 EINECS: 239-191-2 |