Tisk…
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
148100250 148101000
ACRO148100250EA 2090 CZK
ACRO148100250 ACRO148101000
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Bod tání: 67…72 °C
MDL Number: MFCD00006258
CAS číslo: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %