Tisk…
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Nitro-2-pyridinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
H48808-100G H48808-25G
SIALH48808-100GEA 4920 CZK
SIALH48808-100G SIALH48808-25G
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Bod varu: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 191…192 °C
MDL Number: MFCD00006276
CAS číslo: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7