Tisk…
2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitro-2-pyridinol
A13921.14 A13921.22
A13921.14EA 1930 CZK
A13921.14 A13921.22
2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 5418-51-9 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 120352
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Bod varu: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 188…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006276
CAS číslo: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7