Tisk…
4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitropyridine N-oxide
B21404.14 B21404.22
B21404.14EA 1770 CZK
B21404.14 B21404.22
4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Purity: 97% CAS No.: 1124-33-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 124331 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006206
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.1
Bod varu: 397
Bod tání: 158…163 °C
Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006206
CAS číslo: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III