Tisk…
4-Nitropyridine-N-oxide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 846 CZK
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
4-Nitropyridine-N-oxide 97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Bod varu: 397 °C (1013 hPa)
Bod tání: 159…164 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006206
CAS číslo: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %