Tisk…
2-Chloro-4-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
557390-1G 557390-5G
SIAL557390-1GEA 1930 CZK
SIAL557390-1G SIAL557390-5G
2-Chloro-4-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 53,5…54 °C
MDL Number: MFCD00661454
CAS číslo: 23056-36-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III