Tisk…
2-Acetylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
251801-1G 251801-5G
SIAL251801-1GEA 2050 CZK
SIAL251801-1G SIAL251801-5G
2-Acetylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyrazine
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod varu: 59 °C (33 mmHg)
Bod tání: 79…80 °C
MDL Number: MFCD00006134
CAS číslo: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5