2-Acetylpyrazine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15917.03
A15917.06
A15917.03EA
1810
CZK
A15917.03
A15917.06
2-Acetylpyrazine ≥99%
2-Acetylpyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 22047-25-2
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 75-78°
Boiling Point: 78-79°/8mm
MDL No.: MFCD00006134
Vzorec:
C₆H₆N₂O Bod varu: 78…79 °C (8 mmHg) Bod tání: 75…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006134 CAS číslo: 22047-25-2 EINECS: 244-753-5 |