Tisk…
2-Acetyl-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W396400-100G-K W396400-1KG-K W396400-25G-K
SIALW396400-100G-KEA 9590 CZK
SIALW396400-100G-K SIALW396400-1KG-K SIALW396400-25G-K
2-Acetyl-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Vzorec: C₇H₈N₂O
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014612
CAS číslo: 23787-80-6
EINECS: 245-889-8