Tisk…
2-Methoxy-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W318302-1KG-K W318302-250G-K W318302-5KG-K
SIALW318302-1KG-KEA 33890 CZK
SIALW318302-1KG-K SIALW318302-250G-K SIALW318302-5KG-K
2-Methoxy-3-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 87 °C (60 mmHg)
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006127
CAS číslo: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6