Tisk…
2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L08067.06 L08067.14
L08067.06EA 1730 CZK
L08067.06 L08067.14
2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥99%
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Purity: 99% CAS No.: 2847-30-5 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5065 Boiling Point: 159° Beilstein Reference: 878809 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006127
Vzorec: C₆H₈N₂O
Bod varu: 159 °C
Hustota: 1,070
Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006127
CAS číslo: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6
ADR: 3,III