Tisk…
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W313203-100G-K W313203-1KG-K W313203-500G-K
SIALW313203-100G-KEA 14690 CZK
SIALW313203-100G-K SIALW313203-1KG-K SIALW313203-500G-K
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₉H₁₄N₂O
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006128
CAS číslo: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1