2-Ethyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W514403-100G-K
W514403-25G-K
SIALW514403-100G-KEA
20590
CZK
SIALW514403-100G-K
SIALW514403-25G-K
2-Ethyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,17 g/mol Bod varu: 81…85 °C (20 mmHg) Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006129 CAS číslo: 25680-58-4 EINECS: 247-184-0 |