Tisk…
2-Aminopyrazine
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
10007093-5 10007093-10 10007093-25 10007093-50
CAYM10007093-5EA 1040 CZK
CAYM10007093-5 CAYM10007093-10 CAYM10007093-25 CAYM10007093-50
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Vzorec: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117…120 °C
MDL Number: MFCD00006137
CAS číslo: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7