2-Aminopyrazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13052.06
A13052.14
A13052.18
A13052.06EA
1340
CZK
A13052.06
A13052.14
A13052.18
2-Aminopyrazine 99%
2-Aminopyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 5049-61-6
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 107025
Vzorec:
C₄H₅N₃ Bod varu: 203 °C (1013 hPa) Bod tání: 118…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006137 CAS číslo: 5049-61-6 EINECS: 225-748-7 |