Tisk…
2-Aminopyrazine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
104490100 104490500
ACRO104490100EA 2340 CZK
ACRO104490100 ACRO104490500
2-Aminopyrazine 99+%
2-Aminopyrazine
Vzorec: C₄H₅N₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006137
CAS číslo: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g