Tisk…
Pyrazinamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P7136-100G P7136-10G P7136-25G
SIALP7136-100GEA 11940 CZK
SIALP7136-100G SIALP7136-10G SIALP7136-25G
Pyrazinamide, Sigma-Aldrich®
Pyrazinamide
Vzorec: C₅H₅N₃O
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 188…191 °C
MDL Number: MFCD00006132
CAS číslo: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140