Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P56208-100G
P56208-25G
SIALP56208-100GEA
4120
CZK
SIALP56208-100G
SIALP56208-25G
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₄N₂O₄ |
MDL Number:
MFCD00006131 CAS číslo: 89-01-0 EINECS: 201-875-3 |