Tisk…
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P56208-100G P56208-25G
SIALP56208-100GEA 4120 CZK
SIALP56208-100G SIALP56208-25G
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
MDL Number: MFCD00006131
CAS číslo: 89-01-0
EINECS: 201-875-3